Drukuj
Naftaleno-1,8-diamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 221 PLN
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
Naftaleno-1,8-diamina 97%
Naftaleno-1,8-diamina
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 205 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 63…66 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004033
Numer CAS: 479-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-529-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06459
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %