Drukuj
Izotiocyjanian 1-naftylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128240050 128240100
ACRO128240050EA 479 PLN
ACRO128240050 ACRO128240100
Izotiocyjanian 1-naftylu 98%
Izotiocyjanian 1-naftylu
Formuła: C₁₁H₇NS
MW: 185.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (0.2 mmHg)
Temp. topnienia: 55.5…57 °C
Gęstość: 1.81
Numer MDL: MFCD00003882
Numer CAS: 551-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-990-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1
Klasyfikacja Merck : 12,06498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)