1-izocyjanian naftalenu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Naphthylisocyanate
A17200.03
A17200.06
A17200.14
A17200.03EA
210
PLN
A17200.03
A17200.06
A17200.14
1-izocyjanian naftalenu ≥98%
1-izocyjanian naftalenu
Purity: 98%
CAS No.: 86-84-0
Molecular Formula: C11H7NO
Formula Weight: 169.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.6335
Odour: Irritating
Melting Point: 4°
Boiling Point: 269°
Beilstein Reference: 742779
Merck Reference: 14,6410
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00003881
Formuła:
C₁₁H₇NO Temp. Wrzenia: 269 °C Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,177 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003881 Numer CAS: 86-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-703-7 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6410 |