Drukuj
1-izocyjanian naftalenu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 415411000
ACRO415410050EA 290 PLN
ACRO415410050 ACRO415410250 ACRO415411000
1-izocyjanian naftalenu 99%
1-izocyjanian naftalenu
Formuła: C₁₁H₇NO
Temp. Wrzenia: 269…270 °C
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003881
Numer CAS: 86-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-703-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06497
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %