Drukuj
1-Jodonaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
238139-10G 238139-50G
SIAL238139-10GEA 391 PLN
SIAL238139-10G SIAL238139-50G
1-Jodonaftalen, Sigma-Aldrich®
1-Jodonaftalen
Formuła: C₁₀H₇I
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003876
Numer CAS: 90-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-968-9