Drukuj
1-Fluoronaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
196657-25G 196657-5G
SIAL196657-25GEA 510 PLN
SIAL196657-25G SIAL196657-5G
1-Fluoronaftalen, Sigma-Aldrich®
1-Fluoronaftalen
Formuła: C₁₀H₇F
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003873
Numer CAS: 321-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-287-0