Kwas 2-naftoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
β-Naphthoic acid
L05102.06
L05102.14
L05102.06EA
168
PLN
L05102.06
L05102.14
Kwas 2-naftoesowy ≥98%
Kwas 2-naftoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 93-09-4
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 972039
Merck Reference: 14,6382
MDL No.: MFCD00004101
Formuła:
C₁₁H₈O₂ MW: 172.18 g/mol Temp. Wrzenia: 333 Temp. topnienia: 182…186 °C Gęstość: 1.08 Temp. Zapłonu: 205 °C (401 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004101 Numer CAS: 93-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-217-8 Klasyfikacja Merck : 12,06469 |