Drukuj
Kwas 2-naftoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: β-Naphthoic acid
177320250 177321000
ACRO177320250EA 304 PLN
ACRO177320250 ACRO177321000
Kwas 2-naftoesowy 99%
Kwas 2-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Temp. Wrzenia: >300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 183…187 °C
Temp. Zapłonu: 205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004101
Numer CAS: 93-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-217-8
Klasyfikacja Merck : 12,06469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %