Kwas 1-naftoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α-Naphthoic acid
A10273.14
A10273.22
A10273.14EA
242
PLN
A10273.14
A10273.22
Kwas 1-naftoesowy ≥98%
Kwas 1-naftoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 86-55-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 160-162°
Boiling Point:
Formuła:
C₁₁H₈O₂ MW: 172.18 g/mol Temp. Wrzenia: >300 °C Temp. topnienia: 160…162 °C Gęstość: 1.398 Temp. Zapłonu: 195 °C (383 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004007 Numer CAS: 86-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-681-9 Klasyfikacja Merck : 12,06468 |