Drukuj
Kwas 1-naftoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Naphthoic acid
128180250 128181000
ACRO128180250EA 170 PLN
ACRO128180250 ACRO128181000
Kwas 1-naftoesowy 98%
Kwas 1-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 158…162 °C
Numer MDL: MFCD00004007
Numer CAS: 86-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-681-9
Klasyfikacja Merck : 12,06468
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %