1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18926.06
A18926.14
A18926.22
A18926.06EA
729
PLN
A18926.06
A18926.14
A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 3401-47-6
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 79-80°
Beilstein Reference: 2045600
Formuła:
C₁₁H₉BrO Temp. topnienia: 79…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055374 Numer CAS: 3401-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 222-272-1 |