1,4-Dibromonaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18171.06
A18171.14
A18171.06EA
940
PLN
A18171.06
A18171.14
1,4-Dibromonaftalen ≥98%
1,4-Dibromonaftalen
Purity: 98%
CAS No.: 83-53-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00041823
Formuła:
C₁₀H₆Br₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041823 Numer CAS: 83-53-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-484-8 |