1-Naftyl kwasu boronowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
B21219.03
B21219.06
B21219.14
B21219.03EA
343
PLN
B21219.03
B21219.06
B21219.14
1-Naftyl kwasu boronowego ≥97%
1-Naftyl kwasu boronowego
Purity: 97%
CAS No.: 13922-41-3
Molecular Formula: C10H9BO2
Formula Weight: 171.99
Melting Point: 204-210°
Beilstein Reference: 2937504
Formuła:
C₁₀H₉BO₂ MW: 171.99 g/mol Temp. topnienia: 204…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019722 Numer CAS: 13922-41-3 |