Drukuj
1-Naftyl kwasu boronowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
344690010 344690050 344690250
ACRO344690010EA 187 PLN
ACRO344690010 ACRO344690050 ACRO344690250
1-Naftyl kwasu boronowego 97%
1-Naftyl kwasu boronowego
Formuła: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99 g/mol
Temp. topnienia: 196…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019722
Numer CAS: 13922-41-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %