siarczan amonu ceru (IV) dihydrat ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim:
Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
22269-500G
22269-500GEA
3380
PLN
22269-500G
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat
Formuła:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O MW: 632.55 g/mol Temp. topnienia: 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149417 Numer CAS: 10378-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-567-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Iodometric) | 98.0 - 102.0 % |
Insoluble in acid | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 100 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 300 ppm |