Drukuj
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat 95% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 656 PLN
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat 95% ACS
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat
Formuła: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149417
Numer CAS: 10378-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-567-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)