Drukuj
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 186 PLN
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat 99+%, extra pure
siarczan amonu ceru (IV) dihydrat
Formuła: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149417
Numer CAS: 10378-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-567-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)