Drukuj
azotan amonu ceru (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
229547-10G 229547-250G 229547-50G
SIAL229547-10GEA 401 PLN
SIAL229547-10G SIAL229547-250G SIAL229547-50G
azotan amonu ceru (IV), Sigma-Aldrich®
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00509