Drukuj

azotan amonu ceru (IV) ≥94%, TECHNICAL

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

22595.297EA 1810 PLN
22595.297
azotan amonu ceru (IV) ≥94%, TECHNICAL
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00509

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay Min. 94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR