Drukuj
azotan amonu ceru (IV) ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
22594.237EA 1100 PLN
22594.237 22594.294
azotan amonu ceru (IV) ≥95%, GPR RECTAPUR®
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00509
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %