Drukuj
azotan amonu ceru (IV), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 547 PLN
1.02276.0100 1.02276.1000
azotan amonu ceru (IV), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Klasyfikacja Merck : 13,00509
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer