Drukuj
azotan amonu ceru (IV) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 3000 PLN
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
azotan amonu ceru (IV) ≥98%
azotan amonu ceru (IV)
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,1992