Drukuj
azotan amonu ceru (IV) ≥98.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
33254.22 33254.36 33254.A3
33254.22EA 501 PLN
33254.22 33254.36 33254.A3
azotan amonu ceru (IV) ≥98.5% ACS
azotan amonu ceru (IV)
Purity: 98.5% min CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Granular Appearance: Yellow to orange Odour: Pungent Solubility: Soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,1992