Drukuj
azotan amonu ceru (IV) ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 209 PLN
11332.09 11332.22 11332.36
azotan amonu ceru (IV) ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
azotan amonu ceru (IV)
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,1992