Drukuj
azotan amonu ceru (IV) 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 1470 PLN
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
azotan amonu ceru (IV) 99% ACS
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Temp. topnienia: 107…108 °C
Gęstość: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00509
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)