Drukuj
azotan amonu ceru (IV) 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 470 PLN
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
azotan amonu ceru (IV) 99% for analysis
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00509
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm