Tlenek lantanu(III) glinu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Lanthanum(III) aluminum oxide, Lanthanum Aluminium oxide, Aluminium lanthanum trioxide
39250.06
39250.14
39250.06EA
727
PLN
39250.06
39250.14
Tlenek lantanu(III) glinu ≥99.9% (metals basis)
Tlenek lantanu(III) glinu
Purity: 99.9%
CAS No.: 12003-65-5
Molecular Formula: LaAlO3
Formula Weight: 213.88
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144550
Formuła:
AlLaO₃ MW: 213.89 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144550 Numer CAS: 12003-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-433-3 |