Lanthanum(III) sulphate, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Dilanthanum trisulphate
89760.18
89760.30
89760.18EA
932
PLN
89760.18
89760.30
Lanthanum(III) sulphate, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-60-2
Molecular Formula: La2(SO4)3
Formula Weight: 566.00
Physical Form: Powder
Density: 3.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1150° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formuła:
La₂O₁₂S₃ MW: 566 g/mol Temp. topnienia: 1150 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.60 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011070 Numer CAS: 10099-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-239-6 Klasyfikacja Merck : 14,5363 |