Drukuj
Siarczan ceru(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
359009-100G 359009-25G
SIAL359009-100GEA 702 PLN
SIAL359009-100G SIAL359009-25G
Siarczan ceru(IV), Sigma-Aldrich®
Siarczan ceru(IV)
Formuła: Ce(SO₄)₂
MW: 332.24 g/mol
Temp. topnienia: 195
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148852
Numer CAS: 13590-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-029-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,02036