Wodorotlenk lantanu(III) ≥99.95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43123.18
43123.30
43123.18EA
583
PLN
43123.18
43123.30
Wodorotlenk lantanu(III) ≥99.95%
Wodorotlenk lantanu(III)
Purity: 99.95%
CAS No.: 14507-19-8
Molecular Formula: La(OH)3
Formula Weight: 189.93
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00016160
Formuła:
H₃LaO₃ MW: 189.93 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 4.28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016160 Numer CAS: 14507-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 238-510-2 Jednostka: 3262 ADR: 8 III |