Drukuj
tlenek itrbu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
246999-10G 246999-50G
SIAL246999-10GEA 506 PLN
SIAL246999-10G SIAL246999-50G
tlenek itrbu, Sigma-Aldrich®
tlenek itrbu
Formuła: O₃Yb₂
MW: 394.08 g/mol
Temp. topnienia: 2346
Gęstość: 9.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011290
Numer CAS: 1314-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-234-0