tlenek itrbu ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
36252.14
36252.22
36252.14EA
1760
PLN
36252.14
36252.22
tlenek itrbu ≥99.9%
tlenek itrbu
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formuła:
O₃Yb₂ Temp. topnienia: 2227 °C Gęstość: 9,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011290 Numer CAS: 1314-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-234-0 Klasyfikacja Merck : 14,10105 |