tlenek itrbu ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
11192.09
11192.18
11192.09EA
841
PLN
11192.09
11192.18
tlenek itrbu ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek itrbu
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formuła:
O₃Yb₂ MW: 394.08 g/mol Temp. topnienia: 2227 °C Gęstość: 9.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011290 Numer CAS: 1314-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-234-0 Klasyfikacja Merck : 14,10105 |