Drukuj
tlenek itrbu ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11191.14 11191.22 11191.A1
11191.14EA 776 PLN
11191.14 11191.22 11191.A1
tlenek itrbu ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek itrbu
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: Powder Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290
Formuła: O₃Yb₂
Temp. topnienia: 2227 °C
Gęstość: 9,2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011290
Numer CAS: 1314-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-234-0
Klasyfikacja Merck : 14,10105