Drukuj
tlenek tulu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
289167-1G 289167-5G
SIAL289167-1GEA 723 PLN
SIAL289167-1G SIAL289167-5G
tlenek tulu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek tulu (III)
Formuła: O₃Tm₂
Temp. topnienia: 2410 °C
Gęstość: 8,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011285
Numer CAS: 12036-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-851-6