tlenek tulu (III) ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36279.04
36279.09
36279.04EA
1260
PLN
36279.04
36279.09
tlenek tulu (III) ≥99.9%
tlenek tulu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Formuła:
O₃Tm₂ Temp. topnienia: 2425 °C Gęstość: 8,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011285 Numer CAS: 12036-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-851-6 Klasyfikacja Merck : 14,9394 |