tlenek tulu (III) ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10918.03
10918.06
10918.03EA
1250
PLN
10918.03
10918.06
tlenek tulu (III) ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek tulu (III)
Purity: 99.997%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: Powder
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Formuła:
O₃Tm₂ Temp. topnienia: 2425 °C Gęstość: 8,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011285 Numer CAS: 12036-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-851-6 Klasyfikacja Merck : 14,9394 |