Tlenek terbu(III,IV) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
11208.06
11208.14
11208.30
11208.06EA
1380
PLN
11208.06
11208.14
11208.30
Tlenek terbu(III,IV) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tlenek terbu(III,IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12037-01-3
Molecular Formula: Tb4O7
Formula Weight: 747.69
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00083151
Formuła:
O₇Tb₄ MW: 747.7 g/mol Temp. topnienia: 2340 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00083151 Numer CAS: 12037-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 234-856-3 Klasyfikacja Merck : 14,9157 |