Drukuj
tlenek samaru (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
228672-100G 228672-10G
SIAL228672-100GEA 0 PLN
SIAL228672-100G SIAL228672-10G
tlenek samaru (III), Sigma-Aldrich®
tlenek samaru (III)
Formuła: O₃Sm₂
MW: 348.72 g/mol
Temp. topnienia: 2325
Gęstość: 7.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011237
Numer CAS: 12060-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-043-6
Klasyfikacja Merck : 14,08347