tlenek samaru (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
11229.14EA
402
PLN
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
tlenek samaru (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek samaru (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formuła:
O₃Sm₂ Temp. topnienia: 2300 °C Gęstość: 7,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011237 Numer CAS: 12060-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-043-6 Klasyfikacja Merck : 14,8347 |