tlenek samaru (III) ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10915.06
10915.14
10915.22
10915.06EA
682
PLN
10915.06
10915.14
10915.22
tlenek samaru (III) ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
tlenek samaru (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formuła:
O₃Sm₂ MW: 348.72 g/mol Temp. topnienia: 2300 °C Gęstość: 7.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011237 Numer CAS: 12060-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-043-6 Klasyfikacja Merck : 14,8347 |