Drukuj
Tlenek prazeodymu(III,IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
205176-250G 205176-50G
SIAL205176-250GEA 2310 PLN
SIAL205176-250G SIAL205176-50G
Tlenek prazeodymu(III,IV), Sigma-Aldrich®
Tlenek prazeodymu(III,IV)
Formuła: O₁₁Pr₆
Temp. topnienia: 2012…2072 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011178
Numer CAS: 12037-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9