Drukuj
tlenek neodymu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
634611-50G 634611-5G
SIAL634611-50GEA 3230 PLN
SIAL634611-50G SIAL634611-5G
tlenek neodymu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek neodymu (III)
Formuła: Nd₂O₃
MW: 336.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 3760
Temp. topnienia: 2270
Gęstość: 7.24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011134
Numer CAS: 1313-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-214-1
Klasyfikacja Merck : 14,06450