Drukuj
tlenek neodymu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203858-10G 203858-50G
SIAL203858-10GEA 809 PLN
SIAL203858-10G SIAL203858-50G
tlenek neodymu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek neodymu (III)
Formuła: Nd₂O₃
Temp. Wrzenia: 3760 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2270 °C
Gęstość: 7,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011134
Numer CAS: 1313-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-214-1
Klasyfikacja Merck : 14,06450