tlenek neodymu (III) ≥99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
40252.14EA
456
PLN
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
tlenek neodymu (III) ≥99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek neodymu (III)
Purity: 99%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in acid
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
ceramic capacitors, Colouring glass, carbon arc-light electrodes, Colour TV tubes, dehydrogenation catalyst
Formuła:
Nd₂O₃ MW: 336.48 g/mol Temp. Wrzenia: 3760 Temp. topnienia: 2272 °C Gęstość: 7.24 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011134 Numer CAS: 1313-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-214-1 Klasyfikacja Merck : 14,6450 |