tlenek lutetu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
11255.03
11255.06
11255.14
11255.03EA
731
PLN
11255.03
11255.06
11255.14
tlenek lutetu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek lutetu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Formuła:
Lu₂O₃ Temp. topnienia: 2487 °C Gęstość: 9,420 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011100 Numer CAS: 12032-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-764-3 Klasyfikacja Merck : 14,5615 |