Drukuj
tlenek lantanu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
L4000-1KG L4000-100G L4000-250G L4000-500G
SIALL4000-1KGEA 3430 PLN
SIALL4000-1KG SIALL4000-100G SIALL4000-250G SIALL4000-500G
tlenek lantanu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek lantanu (III)
Formuła: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4200
Temp. topnienia: 2315
Gęstość: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011071
Numer CAS: 1312-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5