Drukuj
tlenek lantanu (III), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 1970 PLN
289205-250G 289205-50G
tlenek lantanu (III), Supelco®
tlenek lantanu (III)
Formuła: La₂O₃
Temp. Wrzenia: 4200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2315 °C
Gęstość: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011071
Numer CAS: 1312-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM