Drukuj
tlenek lantanu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
199923-100G 199923-500G
SIAL199923-100GEA 1070 PLN
SIAL199923-100G SIAL199923-500G
tlenek lantanu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek lantanu (III)
Formuła: La₂O₃
Temp. Wrzenia: 4200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2315 °C
Gęstość: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011071
Numer CAS: 1312-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5