Drukuj
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
H9750-10G H9750-50G
SIALH9750-10GEA 866 PLN
SIALH9750-10G SIALH9750-50G
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek holmu (III)
Formuła: Ho₂O₃
Temp. Wrzenia: 2600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2400 °C
Gęstość: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011053
Numer CAS: 12055-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3